Learn More
Techne™ Bloc de base du thermocycleur
Click to view available options
Capacité : 96 x 0,2 ml
Spécification
Spécification
Capacité | Tubes 0,2 ml |
No. of Places | 96 |
Plage de températures (métrique) | 10°C à 100°C |
Type | Accessoire, bloc |
Volume d’échantillon (métrique) | 0,2 ml |
Garantie | 4 ans |
Dimensions (L x l x H) | 420 x 240 x 240 mm |
Longueur (métrique) | 420 mm |
Largeur (métrique) | 240 mm |
Hauteur (métrique) | 240 mm |