Learn More
Cole-Parmer™ Accessoire d’incubateur d’hybridation, tubes
Formats de tubes multiples polyvalents ; mélange et tailles de correspondance au sein d’un instrument pour répondre à différentes percées, utilisateurs et applications. Les tubes d’hybridation en verre réduisent les volumes, simplifient le lavage et améliorent les signaux
210.00€ - 276.00€
Specifications
Type de bouchon | À vis |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de produit | Tube d’hybridation |
Product Code | Brand | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | À utiliser avec (équipement) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | À utiliser avec (équipement) | Price | Quantity & Availability | ||||
12132080
|
Cole-Parmer™
39455-14 |
220 mm | 44 mm | HB-1D Hybridizer |
214.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11513849
|
Cole-Parmer™
39455-15 |
240 mm | 44 mm | HB-3D Hybrigene |
210.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11593839
|
Cole-Parmer™
39455-13 |
240 mm | 80 mm | HB-1D Hybridizer |
276.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les tubes et autres accessoires peuvent être adaptés en même temps pour plusieurs utilisations
- Faible volume de sonde, même avec de grands tubes en verre
- La rotation et la conception garantissent l’utilisation et la récupération de volumes d’à peine 5 ml
- Les tubes à fentes uniques avec une vitesse de rotation de 0 à 20 tr/min sont contrôlables pour s’adapter à votre application
- Sécurité radioactive (le boîtier de protection et la conception de tubes anti-goutte minimisent les risques pour l’utilisateur)
- Le verre borosilicaté épais assure la durabilité
- Conception facile à verser, anti-goutte, sûre et pratique
- Les bouchons d’extrémité étanches à joint torique garantissent l’absence de fuite
- Le bouchon à vis fileté d’échappement offre une ouverture facile sans aucun problème de vide
- Les ensembles de tubes sont dotés d’adaptateurs pour accueillir plusieurs petits tubes en verre pour une capacité accrue
Specifications
À vis | |
Verre borosilicaté | |
Tube d’hybridation |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cole-Parmer™ Accessoire d’incubateur d’hybridation, tubes