Learn More
Cole-Parmer™ Bloc de refroidissement BL°CKICE
Code produit. 11904248
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
0°C à 40°C
Utilisez ce bloc de refroidissement pour obtenir des temps de refroidissement rapides. Les blocs de refroidissement Techne™ BL°CKICE sont parfaits pour refroidir les échantillons à des températures sous-ambiantes.
  • Possède une zone de régulation de la température Isotemp™ qui garantit que tous les contenus de l’unité sont conservés à une température uniforme, qu’ils soient froids ou chauds
  • Plage de température maximale de 0° à 40°C
  • Minuterie de comptage et décomptage
  • Température affichée en °C ou en °F
  • Le signal sonore indique que la température définie et la fin du temps écoulé sont atteintes
  • Contient 2 blocs d’insert en aluminium
Remarque : La conception primaire de BL°CKICE est de maintenir les échantillons biologiques en toute sécurité entre 4 et 37°C. BL°CKICE permet d’atteindre n’importe quelle température comprise entre 4 et 37°C en 30 minutes pour une température ambiante de 20°C. BL°CKICE atteindra également 0°C ou40°C, mais cela peut prendre plusieurs heures. Vous pouvez atteindre plus rapidement une température de 0°C en pré-réfrigérant les blocs d’aluminium avant utilisation.
Spezifikation
À utiliser avec (équipement) Aluminum Blocks
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Type Bloc
Dimensions (L x l x H) 190 x 240 x 225 mm
Longueur (impériale) 7.5 in.
Longueur (métrique) 190 mm
Largeur (impériale) 9.4 in.
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (impériale) 8.9 in.
Hauteur (métrique) 225 mm
Poids (impériale) 6.6 lb.
Poids (métrique) 3 kg
Alimentation électrique 100/230 V, 50/60 Hz
Tension 100/230V
Fréquence 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen