Learn More
Techne™ Insert pour blocs chauffants en aluminium Dri-Block™
Click to view available options
20 X 12 mm, 48 mm de profondeur, conique
Description
- La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec des tubes à échantillons et des plaques de différentes tailles
- Éléments chauffants vendus séparément
Spécification
Spécification
Description | Puits coniques |
Matériau | Aluminium anodisé |
No. of Places | 20 |
Type | Insert Dri-Block™ |
Profondeur (impériale) du puits | 1,89 po |
Profondeur (métrique) du puits | 48 mm |
Diamètre (impériale) du puits | 0,47 in |
Diamètre (métrique) du puits | 12 mm |