Learn More
Techne™ Élément chauffant Dri-Block™
Click to view available options
2 blocs
Description
Dispositif de chauffage de précision avec une excellente précision de la température.
- La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec des tubes à échantillons et des plaques de différentes tailles
- Libérez de l’espace de stockage : grâce à leur légèreté et à leur surface plane, les unités peuvent être empilées lorsqu’elles ne sont pas utilisées
Spécification
Spécification
Type de contrôleur | Numérique ; 200°C |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +5°C à 200°C |
Type | Élément chauffant Dri Block™ |
Nbre de blocs | 2 |
Tension | 230 V |