Learn More
Techne™ Thermocycleur à gradient 5PrimeG
Permet d’optimiser les températures de recuit en une seule expérience grâce une large plage de gradient linéaire comprise entre 19 à 29°C. Le thermocycleur à gradient Techne™ 5PrimeG offre de hautes performances, un débit élevé et une flexibilité maximale.
Description
- Le large gradient linéaire d’une amplitude de 29°C permet d’optimiser les températures d’hybridation en une seule expérience
- La fonction de calcul du gradient affiche la température pour chacune de 12 colonnes, facilitant ainsi la reproduction des conditions thermiques
- Interface à écran tactile couleur (VGA de 3,5 po avec affichage graphique) pour une configuration rapide des programmes
- Les programmes peuvent être transférés entre les instruments via une connexion USB ou vers un PC
- Options de bloc : 96 x 0,2 ml (compatible avec les plaques avec et sans jupe), 60 x 0,5 ml, 384 puits et Combi-Block (33 x 0,2 ml et 33 x 0,5 ml)
- La mémoire interne peut contenir jusqu’à 1000 programmes, avec un stockage illimité disponible sur clé USB
- Gain d’espace et faible encombrement
- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
- Pression du couvercle chauffant réglable
- Exigences de puissance électrique : 100/230 V 50/60 Hz, 155 W
Spécifications :
- Plage de températures des blocs : 10° à 100°C (maintien final de 4°C)
- Uniformité du bloc à 55°C : <±0,3°C
- Précision de la température à 55°C : <±0,25°C
- Température du couvercle chauffant réglable : 35°C à 115°C ou éteint
- Fréquence maximale de chauffage : 3,4°C/sec
- Plage de gradient : 30° à 80°C
- Gradient maximum : 29°C (19°C pour 384)
- Gradient minimum : 1°C
- Type : 8 x élément Peltier/bloc
- L x l x H : 420 x 240 x 240 mm
- Poids : 9,4kg
Garantie
Garantie de 4 ans