Learn More
TEA, sol. tampon 0,2M, pH 8,5, Thermo Scientific™
Identifiants chimiques
CAS | 102-71-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.19 |
Numéro MDL | MFCD00002855 |
Clé InChI | GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Triethanolamine buffer solution |
CID PubChem | 7618 |
ChEBI | CHEBI:28621 |
Nom IUPAC | 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol |
SMILES | C(CO)N(CCO)CCO |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
102-71-6 | |
149.19 | |
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N | |
7618 | |
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol |
C6H15NO3 | |
MFCD00002855 | |
Triethanolamine buffer solution | |
CHEBI:28621 | |
C(CO)N(CCO)CCO |
Spécification
TEA buffer soln. | |
Solution de tampon 0,2M | |
Liquide | |
Odorless | |
Triethanolamine buffer solution | |
C(CO)N(CCO)CCO | |
149.19 | |
CHEBI:28621 |
102-71-6 | |
8.5 | |
C6H15NO3 | |
MFCD00002855 | |
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N | |
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol | |
7618 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
TEA, sol. tampon 0,2M, pH 8,5, Thermo Scientific™