Learn More
TEA, sol. tampon 0,2M, pH 8,0
Code produit. 15495959
250 mL
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Triethanolamine (TEA), an emulsifier, surfactant and capping agent, may be used to study its toxicity profile and mechanisms. TEA may be used in various drug delivery constructs to improve drug solubility. TEA may be used to cap CdTe nanoparticles.Triethanolamine is found are liquid laundry detergents, dishwashing liquids, general cleaners, hand cleaners, polishes, metalworking fluids, paints, shaving cream and printing inks. Triethanolamine is also used as organic additive in the grinding of cement clinker. TEA has also been used in photographic (silver halide) processing. It has been promoted as a useful alkali by amateur photographers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La triéthanolamine (TEA), un émulsifiant, un surfactant et un agent de piégeage, peut être utilisée pour étudier son profil de toxicité et ses mécanismes. La TEA peut être utilisée dans diverses constructions d’administration de médicaments pour améliorer la solubilité des médicaments. La TEA peut être utilisée pour boucher les nanoparticules CdTe. On trouve la triéthanolamine dans des détergents à lessive liquide, des liquides pour lave-vaisselle, des nettoyants généraux, des nettoyants manuels, des polisses, des fluides métallurgiques, des peintures, des crèmes de rasoir et des encres d’impression. La triéthanolamine est également utilisée comme additif organique dans le broyage du clinker de ciment. La TEA a également été utilisée dans le traitement photographique (halogénure d’argent). Elle a été promue comme alcali utile par les photographes amateurs.
Solubilité
Soluble dans l’eau .1 M, limpide, incolore
Remarques
Hygroscopique & sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez à l’abri de l’eau, de l’humidité, de l’air, des acides, des métaux, des halocarbones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-71-6
Formule moléculaire C6H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00002855
Clé InChI GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Triethanolamine buffer solution
CID PubChem 7618
ChEBI CHEBI:28621
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
Spécification
Nom chimique ou matériau TEA buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 8.0
Forme physique Des mesures
Quantité 250 mL
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble in water.1 M,clear,colorless
SMILES C(CO)N(CCO)CCO
Nom du produit
TEA, sol. tampon 0,2M, pH 8,0 >