Learn More
TEA, sol. tampon 0,2M, pH 7,5, Thermo Scientific™
Identifiants chimiques
CAS 102-71-6
Formule moléculaire C6H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00002855
Clé InChI GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Triethanolamine buffer solution
CID PubChem 7618
ChEBI CHEBI:28621
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
SMILES C(CO)N(CCO)CCO
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
102-71-6
149.19
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
7618
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
C6H15NO3
MFCD00002855
Triethanolamine buffer solution
CHEBI:28621
C(CO)N(CCO)CCO
Spécification
TEA buffer soln.
Solution de tampon 0,2M
Liquide
Odorless
Triethanolamine buffer solution
C(CO)N(CCO)CCO
149.19
CHEBI:28621
102-71-6
7.5
C6H15NO3
MFCD00002855
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
7618
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante