Learn More
Cytiva Joint TC
288.00€ - 515.00€
Spécification
Type de connexion | 25 mm |
---|---|
Matériau | Fluoroélastomère |
Type | Joint TC |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11360092
|
Cytiva
18-1169-24 |
4 mm |
288.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11370092
|
Cytiva
18-1169-25 |
6,5 mm |
515.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
25 mm | |
Fluoroélastomère | |
Joint TC |