Learn More
Tampon TBE, Tris-Borate-EDTA, 10 X de solution, électrophorèse, Fisher BioReagents
Code produit. 10563155
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
20 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Poly CUBE
Tampon TBE, Tris-Borate-EDTA, solution 10X, électrophorèse
Tris–Borate–EDTA (TBE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3, 60-00-4, 77-86-1, 7732-18-5
Synonyme TBE
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-Borate-EDTA
Note relative au nom 10X Solution
Couleur Incolore
pH 8.2 to 8.4
Forme physique Liquide
Quantité 20 L
DNase Sans DNase
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Notes de qualité de la pureté DNase-, RNase- and Protease-Free
Conditionnement Poly CUBE
Protéase Protease free
Qualité Électrophorèse
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Tris-Borate-EDTA, 10X Solution