Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide taurocholique, hydrate de sel de sodium, 98 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- L’acide taurocholique, l’hydrate de sel de sodium est un détergent d’acide biliaire anionique synthétisé à partir de l’acide cholique
- Ce composé montre une activité cholérétique favorisant la sécrétion de bile par le foie
Applications
- L’acide taurocholique est utilisé dans l’émulsification des lipides / graisses
- Il est utilisé pour la solubilisation des protéines et pour la préparation d’enzymes digestives pour des applications de recherche
- Il peut être utilisé pour déterminer les sels biliaires conjugués et non conjugués dans le sérum et le liquide jéjunal
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Taurocholic acid, sodium salt hydrate |
Couleur | Blanc crème à blanc |
Forme physique | Poudre |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Quantité | 25 g |
Nom IUPAC | sodium ; 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yl]pentanoyl]amino]éthanesulfonate ; hydrate |
Poids de la formule | 537.70 |
Spectre IR | Authentique |
Pourcentage de pureté | ≥97.5% (TLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |