Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide taurocholique, hydrate de sel de sodium, 98 %
Code produit. 10617012
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
L’acide taurocholique, hydrate de sel de sodium, numéro CAS 312693-83-7, également connu sous le nom d’hydrate de taurocholate de sodium, est une forme conjuguée de taurine d’acide biliaire dans le foie avec des capacités de détergent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’acide taurocholique, l’hydrate de sel de sodium est un détergent d’acide biliaire anionique synthétisé à partir de l’acide cholique
  • Ce composé montre une activité cholérétique favorisant la sécrétion de bile par le foie
Applications
  • L’acide taurocholique est utilisé dans l’émulsification des lipides / graisses
  • Il est utilisé pour la solubilisation des protéines et pour la préparation d’enzymes digestives pour des applications de recherche
  • Il peut être utilisé pour déterminer les sels biliaires conjugués et non conjugués dans le sérum et le liquide jéjunal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 345909-26-4
Formule moléculaire C26H44NNaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 537.69
Numéro MDL MFCD00150819
Clé InChI JAJWGJBVLPIOOH-IZYKLYLVSA-M
Synonyme Sodium taurocholate hydrate
CID PubChem 23687511
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Taurocholic acid, sodium salt hydrate
Couleur Sans désignation
Forme physique Poudre
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 5 g
Nom IUPAC sodium ; 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yl]pentanoyl]amino]éthanesulfonate ; hydrate
Poids de la formule 537.7
Spectre IR Authentique
Pourcentage de pureté ≥97.5% (TLC)
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique +20.0° to +25.8° (20°C, 589nm) (c=3, water)
Eau 7% max.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Taurocholic acid, sodium salt hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: TAUROCHOLIC ACID, SODIUMSALT HYDRATE, Ethanesulfonic acid, 2-¢¢(3.alpha., 5.beta., 7.alpha., 12.alph