Learn More
Solution indicatrice de Tashiro', dans de l’éthanol, Honeywell Fluka™
Dans l’éthanol
Marque: Honeywell-Fluka 36083-6X1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Tashiro’s indicator solution | |
78°C | |
≤100.0000% | |
Bouteille en verre | |
6 x 1 L |
In ethanol | |
≥90.0000% | |
Réactifs analytiques | |
0.79 g/cm3 | |
12°C |