Learn More
Tartrazine, Thermo Scientific Chemicals
C.I.19140
19.70€ - 124.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1934-21-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H9N4Na3O9S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 534.356 |
Numéro MDL | MFCD00148908 |
Clé InChI | UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | tartrazine, yellow 5, aizen tartrazine, trisodium salt, food yellow 4, tartrazine FD&C yellow #5, c.i. acid yellow 23, atul tartrazine, erio tartrazine, kako tartrazine |
CID PubChem | 164825 |
Nom IUPAC | Trisodium;5-oxo-1-(4-sulfonatophényl)-4-[(4-sulfonatophényl)diazényl]-4H-pyrazole-3-carboxylate |
SMILES | C1=CC(=CC=C1N=NC2C(=NN(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11355119
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17682.14 |
25 g |
19.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11365119
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17682.22 |
100 g |
32.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11375119
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17682.36 |
500 g |
124.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It can be employed as a biological stain and a food colorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl peut être utilisé comme colorant biologique et comme colorant alimentaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau 260 g/l (30°C).
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.
Identifiants chimiques
1934-21-0 | |
534.356 | |
UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K | |
164825 | |
C1=CC(=CC=C1N=NC2C(=NN(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
C16H9N4Na3O9S2 | |
MFCD00148908 | |
tartrazine, yellow 5, aizen tartrazine, trisodium salt, food yellow 4, tartrazine FD&C yellow #5, c.i. acid yellow 23, atul tartrazine, erio tartrazine, kako tartrazine | |
Trisodium;5-oxo-1-(4-sulfonatophényl)-4-[(4-sulfonatophényl)diazényl]-4H-pyrazole-3-carboxylate |
Spécification
Tartrazine | |
C16H9N4Na3O9S2 | |
Hygroscopic | |
tartrazine, yellow 5, aizen tartrazine, trisodium salt, food yellow 4, tartrazine FD&C yellow #5, c.i. acid yellow 23, atul tartrazine, erio tartrazine, kako tartrazine | |
UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K | |
Trisodium;5-oxo-1-(4-sulfonatophényl)-4-[(4-sulfonatophényl)diazényl]-4H-pyrazole-3-carboxylate | |
164825 |
1934-21-0 | |
MFCD00148908 | |
14,9072 | |
Soluble in water 260g/L (30°C). | |
C1=CC(=CC=C1N=NC2C(=NN(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+] | |
534.356 | |
534.37 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H334-H317
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 217-699-5
missing translation for 'rtecsNumber' : UQ6400000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopique
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only