Learn More
Buerkle™ Cylindre d’immersion Target
Des échantillons liquides précis peuvent être prélevés avec le cylindre d’immersion Target
Marque:  Buerkle™ 5365-6000
539.28 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10799653
  • 615.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le cylindre d’immersion Target est utilisé pour un échantillonnage précis des liquides.
  • Poids 2. 5 kg
  • Comprend le câble de descente de ventilation (5 m), la vanne et la bobine de câble
  • Le bouchon à vis facilite le nettoyage
Spécification
Spécification
500 ml
75 mm
210 mm