Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Telomere Extension by Telomerase, Fast 96-well
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique.
Marque: Applied Biosystems™ 4418832
143.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. L’extension des télomères chez l’homme avec matrice TaqMan™ par plaque de téléromérase à 96 puits contient 28 dosages d’extension de télomères par des gènes associés aux télèmers et 4 dosages associés aux gènes de contrôle endogènes candidats. Tous les dosages sont mis en plaques en trois exemplaires.
Spécification
Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 10 µl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. | |
plaque à 96 puits | |
MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’). | |
TaqMan™ | |
Cycle & Prolifération, Développement | |
Expression génétique, Oncologie, Recherche sur les maladies génétiques |
Séché | |
Rapide | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
Humaine | |
1 réaction de 10 μl |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.