Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human RHOA Pathway
Marque: Applied Biosystems™ 4414180
139.08 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces plaques à 96 puits sont préconfigurées avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ les plus appropriés pour un processus biologique, une voie ou un état de maladie spécifique. Chaque plaque contient des dosages prédéfinis et des contrôles endogènes séchés dans les puits, prêts pour l’évaluation précise d’une signature génétique entière au cours d’une seule expérience simple. Les dosages TaqMan (sonde TaqMan et ensembles d’amorces pour PCR) sont considérés comme l’étalon or dans l’analyse de l’expression génétique, ce qui vous permet d’atteindre une spécificité et une sensibilité élevées et une large gamme dynamique.- Collections complètes : choisissez parmi plus de 130 puces à ADN et plaques de signature génétique TaqMan™ préconçus, ou personnalisez votre propre plaque en sélectionnant parmi nos 1,3 million de dosages inventoriés sur 24 espèces.
- Abordable : commande minimum d’une seule plaque de signature génétique ou de six plaques personnalisées.
- Pratique : sonde TaqMan séchée et ensembles d’amorces fournis dans des plaques à 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et l’échantillon, puis exécutez.
- Résultats rapides : le format rapide donne généralement des résultats en moins d’une heure.
Spécification
Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 μl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. | |
plaque à 96 puits | |
MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’). | |
TaqMan™ | |
Cycle et prolifération cellulaires, transduction de signal, voie(s) liée(s) aux biomarqueurs, matrice extracellulaire et adhérence cellulaire, apoptose, développement | |
1 réaction de 20 μl |
Séché | |
Étalon | |
FAM | |
1 standard plate | |
Humaine |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.