Learn More
Cytiva Taq ADN polymérase (clonée)
Pour la PCR et les autres procédures nécessitant l’activité d’ADN polymérase à des températures élevées
127.51€ - 674.00€
Spécification
Contenu et stockage | 100 mM de Tris HCl, pH 9, 15 mM de MgCl2 et 500 mM de KCl. Stockage à -20°C |
---|---|
pH | 7,5 |
Pureté ou qualité | Sans activités aspécifiques détectables et sans activités de restriction Taq I. |
À utiliser avec (application) | PCR standard |
Concentration | 5 000 U/ml |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10371425
|
Cytiva
27-0798-04 |
250U |
127.51€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10764237
|
Cytiva
27-0798-05 |
4 x 250U | |||||||
10629275
|
Cytiva
27-0798-06 |
10 x 250 U |
674.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Une unité incorpore 10 nmol de nucléotides totaux dans du matériel insoluble dans l’acide en 30 min à 70°C dans un volume total de 50 μl.
- Pureté : Sans activités aspécifiques détectables et sans activités de restriction d’endonucléase Taq I
- Concentration : 5000 unités/ml
- Test de fonctionnalité : Testé en PCR
- Tampon de stockage : 50 mM Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 50 % glycérol, stabilisateurs
Spécification
100 mM de Tris HCl, pH 9, 15 mM de MgCl2 et 500 mM de KCl. Stockage à -20°C | |
Sans activités aspécifiques détectables et sans activités de restriction Taq I. | |
5 000 U/ml |
7,5 | |
PCR standard |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention de danger
Informations supplémentaires
- Taq DNA Polymerase (cloned), 250 units
Mention de danger
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 1.6% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 1.6% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.