Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPS, 99+ %, pour la biochimie
32.20€ - 73.10€
Identifiants chimiques
CAS | 29915-38-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H17NO6S |
Poids moléculaire (g/mol) | 243.27 |
Numéro MDL | MFCD00007538 |
Clé InChI | YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-propanesulfonic acid |
CID PubChem | 121591 |
Nom IUPAC | 3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propane-1-acide sulfonique |
SMILES | OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10716623
|
Thermo Scientific Chemicals
327800250 |
25 g | Flacon en verre |
32.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10317901
|
Thermo Scientific Chemicals
327801000 |
100 g | Flacon en verre |
73.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
29915-38-6 | |
243.27 | |
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N | |
121591 | |
OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O |
C7H17NO6S | |
MFCD00007538 | |
3-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-propanesulfonic acid | |
3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propane-1-acide sulfonique |
Spécification
(0.1 M aq. soln.) | |
(0.1M aq. soln.) | |
240.0°C | |
5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C) | |
>110°C | |
Authentique | |
(HOCH2)3CNH(CH2)3SO3H | |
15, 9191 | |
Solubility in water: ca 121.6g/L (20°C). | |
OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O | |
243.27 | |
243.27 | |
Biochimie |
TAPS | |
29915-38-6 | |
Blanc | |
Poudre | |
99+% | |
C7H17NO6S | |
MFCD00007538 | |
3-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-propanesulfonic acid | |
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N | |
3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propane-1-acide sulfonique | |
121591 | |
≥99% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche