Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPS, 99+ %, pour la biochimie
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spezifikation
Spezifikation
Absorbance | 0.04 max. at 260nm |
Nom chimique ou matériau | TAPS |
Conditions d’absorbance | (0.1M aq. soln.) |
Point de fusion | 240.0°C |
Couleur | Blanc |
pH | 5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C) |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Point d’éclair | >110°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- TAPS