Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation coniques en PTFE
Offrent une action similaire à celle des agitateurs ovales ou à anneau de rotation. Les barreaux d’agitation coniques en PTFE Cowie Technology™ sont stables, autoclavables et conviennent à une grande variété d’applications.
Marque: Fisherbrand™ 001.1950
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Les extrémités coniques offrent une action similaire à celle des agitateurs ovales ou à anneau de rotation
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
50mm | |
Conique, cylindrique |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
8mm | |
5/boîte |