Learn More
Micronova™ Rouleau adhésif à usage général en vinyle blanc 19 mm x 33 m
Industrial grade vinyl tape for cleanroom support areas, maintenance and clean build projects where ultra-clean tape is not required. Available in various colours and transparent.
Marque:  Micronova™ EGVFP-34WH
Code produit. 13138645
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Vinyl tape
  • For light industrial use where ultra-clean tape is not required
  • Acrylic adhesive
  • Forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel
  • Good clean-peel properties
  • Can be written on with cleanroom pen
  • Complies with Federal Sepcification PPP-T-66E and CID A-A 168gA
  • Various widths and lengths available
Spécification
Spécification
White
For general purpose use
33 m
Vinyl
33 m x 19 mm
19 mm