Learn More
Micronova™ Rouleau adhésif à usage général en polyéthylène transparent 19 mm x 33 m
Rouleau en polyéthylène de qualité industrielle pour les zones de support des salles blanches, les projets de maintenance et de construction propre dans lesquels un rouleau ultra-propre n’est pas nécessaire. Disponible en noir, rouge, bleu foncé, jaune, marron, orange, vert foncé, blanc et transparent.
Marque: Micronova™ EGPFP-34TR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rouleau en polyéthylène
- À utiliser dans des zones où un rouleau ultra-propre n’est pas requis
- Adhésif acrylique
- Bonnes propriétés de décollement
- Différentes largeurs et longueurs disponibles
Spécification
Transparent | |
À usage général | |
33 m |
Polyéthylène | |
33 m x 19 mm | |
19 mm |