Learn More
Fil de tantale, 2,0 mm (0,08 po) de diamètre, hybridé, 99,95 % (base de métaux à l’exception de Nb), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345808
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
500 cm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum wire
Quantité 100 cm
Pourcentage de pureté 99.95%
Conditionnement Conditionné sous film plastique thermorétracté