Learn More
Éthoxyde de tantale(V), qualité optique, 99,95 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
26.60€ - 92.30€
Identifiants chimiques
CAS | 6074-84-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H25O5Ta |
Poids moléculaire (g/mol) | 406.25 |
Numéro MDL | MFCD00049785 |
Clé InChI | HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide |
CID PubChem | 160806 |
Nom IUPAC | éthoxyde de tantale(5+) |
SMILES | CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11392867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16033.03 |
1 g |
26.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11302877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16033.06 |
5 g |
92.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6074-84-6 | |
406.25 | |
HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N | |
160806 | |
CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC |
C10H25O5Ta | |
MFCD00049785 | |
tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide | |
éthoxyde de tantale(5+) |
Spécification
145°C (0.1mmHg) | |
18°C to 19°C | |
C10H25O5Ta | |
MFCD00049785 | |
3678999 | |
tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide | |
CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC | |
406.25 | |
406.25 | |
Optique | |
Air and moisture sensitive |
Tantalum(V) ethoxide | |
6074-84-6 | |
Ta(OCH2CH3)5 | |
UN2924 | |
30°C (86°F) | |
HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N | |
éthoxyde de tantale(5+) | |
160806 | |
99.95% | |
1.488 | |
1.566 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 228-010-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only