Learn More
Chlorure de tantale(V) anhydre, Puratronic™, 99,995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
73.90€ - 479.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7721-01-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl5Ta |
Poids moléculaire (g/mol) | 358.20 |
Numéro MDL | MFCD00011253 |
Clé InChI | OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I |
Synonyme | Tantalum pentachloride |
Nom IUPAC | tantalum(5+) pentachloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11310348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043731.06 |
5 g |
73.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11300348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043731.14 |
25 g |
197.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11320348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043731.22 |
100 g |
479.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
7721-01-9 | |
358.20 | |
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I | |
tantalum(5+) pentachloride |
Cl5Ta | |
MFCD00011253 | |
Tantalum pentachloride | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5] |
Spécification
242°C | |
216°C | |
7721-01-9 | |
Poudre | |
Cl5Ta | |
UN3260 | |
Tantalum pentachloride | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5] | |
358.20 | |
99.995% | |
Acidic | |
Moisture sensitive |
Tantalum (V) chloride | |
Anhydrous | |
Blanc à jaune | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011253 | |
14,9054 | |
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I | |
tantalum(5+) pentachloride | |
358.21 | |
Puratronic™ | |
Ampoule | |
3.68 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-755-6
missing translation for 'rtecsNumber' : WW5600000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Tantalum(V) chloride, anhydrous, Puratronic
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only