Learn More
Bromure de tantale(V), 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357657
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
250 g
The Tantalum Bromide Cluster is used for the preparation of heavy-atom derivatives for structure determination of biological macromolecules by X-ray analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13451-11-1
Formule moléculaire Br5Ta
Poids moléculaire (g/mol) 580.468
Numéro MDL MFCD00049563
Clé InChI GCPVYIPZZUPXPB-UHFFFAOYSA-I
Synonyme tantalum pentabromide, tantalum bromide tabr5, tantalum v bromide, tantalum 5+ pentabromide, tabr5
CID PubChem 83480
Nom IUPAC bromure de tantale(V)
SMILES Br[Ta](Br)(Br)(Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 348.8°C
Nom chimique ou matériau Tantalum(V) bromide
Point de fusion 265°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 580.49
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.67 g/mL