Learn More
Tubulure de tantale, dia. ext. de 3,18 mm (0,125 po), dia. int. de 2,26 mm (0,089 po), 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific™
Code produit. 15474915
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum tubing
Note relative au nom OD: 3.18mm (0.125 in.), ID: 2.26mm (0.089 in.)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 10 cm
Pourcentage de pureté 99.9%