Learn More
Poudre de tantale, 99,97 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
58.50€ - 1825.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-25-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Ta |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.95 |
Numéro MDL | MFCD00011252 |
Clé InChI | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod |
CID PubChem | 23956 |
ChEBI | CHEBI:33348 |
Nom IUPAC | tantale |
SMILES | [Ta] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11335788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010345.88 |
2.5 g |
58.50€
2.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15485935
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010345.14 |
25 g |
170.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11355788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010345.22 |
100 g |
505.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11325788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010345.36 |
500 g |
1825.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-25-7 | |
180.95 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
23956 | |
tantale |
Ta | |
MFCD00011252 | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
CHEBI:33348 | |
[Ta] |
Spécification
Tantalum | |
7440-25-7 | |
99.97% (Metals basis, Nb 50ppm) | |
MFCD00011252 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
tantale | |
23956 | |
-325 Mesh | |
Poudre |
Noir à gris | |
Gray to black powder | |
Ta | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
[Ta] | |
180.95 | |
CHEBI:33348 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WW5505000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only