Learn More
Disilicide au tantale, Thermo Scientific Chemicals
64.70€ - 279.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12039-79-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Si2Ta |
Poids moléculaire (g/mol) | 237.118 |
Numéro MDL | MFCD00049564 |
Clé InChI | MANYRMJQFFSZKJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tantalum disilicide, tantalum silicide tasi2, tantalum silicide, tasi2 |
CID PubChem | 6336888 |
Nom IUPAC | bis($l^{2}-silanylidène)tantalum |
SMILES | [Si]=[Ta]=[Si] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15432087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044965.09 |
10 g |
64.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15442087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044965.18 |
50 g |
279.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tantalum disilicide is used in the preparation of ceramics, which finds application in the thermal protection systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12039-79-1 | |
237.118 | |
MANYRMJQFFSZKJ-UHFFFAOYSA-N | |
6336888 | |
[Si]=[Ta]=[Si] |
Si2Ta | |
MFCD00049564 | |
tantalum disilicide, tantalum silicide tasi2, tantalum silicide, tasi2 | |
bis($l^{2}-silanylidène)tantalum |
Spécification
Tantalum disilicide | |
12039-79-1 | |
Si2Ta | |
tantalum disilicide, tantalum silicide tasi2, tantalum silicide, tasi2 | |
MANYRMJQFFSZKJ-UHFFFAOYSA-N | |
bis($l^{2}-silanylidène)tantalum | |
6336888 |
2200°C | |
Poudre | |
MFCD00049564 | |
Insoluble in water. | |
[Si]=[Ta]=[Si] | |
237.118 | |
237.12 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-902-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only