Learn More
Koettermann™ Éléments de rangement hauts
2246.40€ - 3085.00€
Spécification
Type de hotte | Grand entreposage |
---|---|
Hauteur (métrique) | 192 cm |
Largeur (métrique) | 900 mm |
Type de produit | Armoire de stockage haute |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
14855311
|
Koettermann™
301-00084 |
516 mm |
2246.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
14885291
|
Koettermann™
301-00098 |
500 mm |
3085.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Armoire haute 192cm
- Nombreuses façades au choix, portes pleines, portes vitrées coulissantes, un mix des deux, sans porte
- Armoire vitrine
- 2 portes vitrées coulissantes, 2 portes pleines, 3 étagères
Spécification
Grand entreposage | |
192 cm | |
900 mm | |
Armoire de stockage haute |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Koettermann™ Éléments de rangement hauts