Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine de forme haute sans couvercle
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets en porcelaine de forme haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont en porcelaine de laboratoire optimisée.
Marque: Haldenwanger™ L 79C/2/STEMPE
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Les modèles de 1 000 ml et plus sont émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Porcelaine | |
40mL | |
50mm |
Vitrifié | |
40mm | |
Creusets en porcelaine de forme haute |