Learn More
Tampon TAE, Tris-Acetate-EDTA, solution 50 X, électrophorèse, Fisher BioReagents
Tris-Acetate-EDTA, numéro CAS-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4 L, gris, Tris (24 %), acide acétique (5,0 %) et EDTA (< 2 %), sans DNase, test de passage, filtré par un filtre de 0,2 micron, électrophorèse, solution 50X, Poly CUBE, liquide, sans protéase, sans DNase, sans RNase et sans protéase, RT
Marque: Fisher BioReagents BP1332-4
106.64 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Description
Tris-Acetate-EDTA, numéro CAS-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4 L, gris, Tris (24 %), acide acétique (5,0 %) et EDTA (< 2 %), sans DNase, test de passage, filtré par un filtre de 0,2 micron, électrophorèse, solution 50X, Poly CUBE, liquide, sans protéase, sans DNase, sans RNase et sans protéase, RT
Tris–Acétate–EDTA (TAE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.Spécification
Tampon Tris-Acetate-EDTA | |
Gris | |
50 X | |
4 L | |
Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron. | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
Protease free | |
Électrophorèse |
50X Solution | |
77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8 | |
Liquide | |
Sans DNase | |
Tris (24 %), acide acétique (5,0 %) et EDTA (< 2 %) | |
Poly CUBE | |
TAE | |
Tris (24 %), acide acétique (5,0 %) et EDTA (<2 %). |