Learn More
Micronova™ Housse T-Mop™ MegaTex™
With a 180° swivel, this mop is ideal for cleaning under equipment or for applying disinfectants or detergents to large surface areas
17.19€ - 19.03€
Spécification
Type de produit Mop Cover
Autoclavable Autoclavable
Comprend Thick Foam
À utiliser avec (application) Ideal for cleaning under equipment or for applying disinfectants or detergents to large surface areas, floors, walls, ceilings, hoods
Matériau Non-woven Polyamide, Polyester Foam
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Dimensions Largeur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Largeur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
13197676
Afficher les documents Détails de la promotion
Micronova™
T2012-14
35.6 cm (14 in.) 14 in. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
13127686
Afficher les documents Détails de la promotion
Micronova™
T2012-18
45.72 cm (18 in.) 18 in. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Constructed MegaTex (non-woven polyamide textured material) over foam slipcovers
  • Light weight, economical enough for single use and autoclavable
  • Smaller adapter heads can be used for cleaning surfaces and awkward angles on shelving and in narrow chambers
  • Low profile, T-shaped mop has a wide surface which serves as a perfect device for applying disinfectants in a sterile environment
Spécification
Spécification
Mop Cover
Thick Foam
Non-woven Polyamide, Polyester Foam
Autoclavable
Ideal for cleaning under equipment or for applying disinfectants or detergents to large surface areas, floors, walls, ceilings, hoods