Learn More
Micronova™ Housse T-Mop NovaPoly
La housse pour serpillère T-Mop est conçue pour être utilisée dans des environnements contrôlés, pour le nettoyage des murs et des plafonds ou pour le nettoyage général et l’application de désinfectants dans des environnements stériles
194.82€ - 315.00€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Largeur (métrique) | 6,4 cm |
Largeur (impériale) | 2,5 in |
Résistant à | Produits chimiques |
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11916865
|
Micronova™
T6-10IR |
mousse d’uréthane | 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 po.) | – | |||||
11946865
|
Micronova™
T6-14IR |
Polyester à mailles lisses, mousse d’uréthane épaisse, polyester à maille lisse 100 % | 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) | Housse NovaPoly, irradiée |
277.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11956865
|
Micronova™
T6-18IR |
Polyester à mailles lisses, mousse d’uréthane épaisse, polyester à maille lisse 100 % | 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) | Housse NovaPoly, irradié |
311.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11926865
|
Micronova™
T612-14IR |
Smooth Knit Polyester, Urethane Foam | 35.6 x 6.4 cm (14 x 2.5 in.) | – | |||||
11936865
|
Micronova™
T612-18IR |
Smooth Knit Polyester, Urethane Foam | 45.7 x 6.4 cm (18 x 2.5 in.) | NovaPoly cover, Thick Foam, Irradiated | |||||
13177706
|
Micronova™
TAA-18IR |
Microfibre, polyester, nylon, 80 % polyester, 20 % nylon | 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) | – |
315.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Surface étendue pour le nettoyage des murs et des plafonds
- Serpillère à tête plate
- Rotation de 180°
- Nettoie sous les équipements et permet d’accéder à tous les recoins des étagères et des chambres étroites
- Polyester
- Irradiés
- Blanc
- Largeur 254 mm
- Balai à profil bas pour nettoyer les sols, les murs et les plafonds
- Pivote à 180° dans les deux sens
- Sa grande surface en fait l’outil idéal pour le nettoyage général et l’application de désinfectants en environnement stérile
- Passe sous les équipements et permet d’accéder à tous les recoins des étagères et des chambres étroites
- Trois tailles disponibles et choix de housses
- Modèle irradié disponible
La housse en PVA est peu pelucheuse et sèche vite, laissant les surfaces sèches et sans résidus ; Évite d’utiliser des détergents puissants et de l’IPA
La housse en NovaPoly™ résiste aux désinfectants puissants et est autoclavable ; Modèle irradié disponible ; Également disponible en version mousse double épaisseur
Spécification
Stérile | |
6,4 cm | |
Produits chimiques | |
12/boîte | |
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches |
Autoclavable | |
2,5 in | |
Non | |
Instructions de lavage -- L’article peut être lavé et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C. |