Learn More
Grant Instruments™ Pince en T
La pince en T Grant permet de fixer un cryothermostat Grant à pratiquement n’importe quelle cuve à côté vertical.
Marque:  Grant Instruments™ T-CLAMP
Code produit. 12717769
  • 98.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La pince en T Grant permet de fixer un cryothermostat Grant à pratiquement n’importe quelle cuve à côté vertical.
Les thermostats à circulation chauffants Grant doivent être utilisés avec les cuves en acier inoxydable et en plastique Grant. En ajoutant une pince (pince en T) à circulation chauffant, ils peuvent être fixés à quasiment tous les réservoirs aux côtés verticaux avec une épaisseur de paroi maximale de 35 mm pour les cuves rectangulaires, 30 mm pour les cuves circulaires (300 mm de diamètre) et une capacité d’au plus 50 litres. Les températures minimales et maximales réalisables dépendent de l’isolation de la cuve et la température de fonctionnement minimale dépend du dispositif de refroidissement accessoire.
Spécification
Spécification
50 L
Permet de fixer le cryothermostat à pratiquement n’importe quel récipient à face verticale avec un mur maximum