Learn More
IKA™ Élément de dispersion numérique T 50
Utilisez cet élément de dispersion avec les disperseurs IKA™ T 50. Les éléments de dispersion numérique T 50 sont dotés d’un couplage à connexion rapide qui facilite le remplacement de l’outil de dispersion.
Marque:  IKA™ 0010000632
Code produit. 15241126
  • 4770.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La technologie de dispersion fonctionne en utilisant le principe rotor-stator
  • Le système se compose d’un rotor dans un stator stationnaire
  • En raison de la vitesse circonférentielle élevée, le milieu à traiter est tiré axialement dans la tête de dispersion, puis forcé par rayonnement à travers les fentes de la disposition rotor-stator
  • La vitesse élevée et l’écart minimal entre le rotor et le stator produisent des forces de cisaillement extrêmement fortes qui se traduisent par une meilleure dispersion
  • Les matériaux en plastique utilisés sont approuvés par la FDA (Food and Drug Administration)
  • Convient à l’instrument de dispersion numérique T 50
  • Matériaux en contact avec le milieu : PTFE, AISI 316 litres
  • Adapté aux solvants
  • Température max. : 180°C
  • Méthodes de stérilisation : toutes les méthodes
Spécification
Spécification
Élément de dispersion
45 mm
PTFE, acier inoxydable 316L
S 50-KR-G45-G
chimique humide
500 ml à 20 L
300 mm
S 50 KR – G 45 G