Learn More
IKA™ Élément de dispersion numérique T 18
Conviennent à l’instrument de dispersion T 18 ou T 25.
333.00€ - 381.00€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Plage de volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Plage de volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10731224
|
IKA™
0003452300 |
150 mm | 10 à 500 ml |
333.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10644873
|
IKA™
0003452400 |
150 mm | 10 à 100 ml |
333.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10442743
|
IKA™
0003452200 |
270 mm | 10 à 100 ml |
381.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Axe générateur pour homogénéiseur Ultra-Turrax• Pour Ultra-Turrax T18 digital
• Axe plastique
• S18D-10G-KS
Spécification
Élément de dispersion |