Learn More
IKA™ Élément de dispersion de base T 10 - ST
Suitable for dispersing instrument T 10 basic and T 10 standard
1775.00€
Spécification
Type de produit | Élément de dispersion |
---|---|
Longueur (métrique) de l’arbre | 115 mm |
Matériau | PTFE, acier inoxydable 316L PT |
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Plage de volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13460597
|
IKA™
0004446500 |
1 à 50 ml |
1775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13490597
|
IKA™
0004446700 |
1 à 100 ml |
1775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Axe générateur pour homogénéiseur Ultra-Turrax• Pour Ultra-Turrax T10 basic
• Axe inox
• S10N-10G-ST
Spécification
Élément de dispersion | |
115 mm | |
PTFE, acier inoxydable 316L PT | |
1 de chaque |