Learn More
Systec™ Cartouche de filtration de l’air d'échappement Systec™ pour les modèles Systec™ H-210 à H-1580
Cartouche de filtration de l’air d’échappement Systec™ pour l’échappement des autoclaves à filtre Systec™ H-210 à H-1580 pour empêcher l’évacuation de produits biologiques dangereux pendant la stérilisation.
Marque: Systec™ 8032
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Prévus pour la stérilisation de substances biologiques dangereuses, les autoclaves Systec™ peuvent être équipés d’un système de filtration optionnel de l’air d’échappement.
- Le filtre stérile autoclavable, composé d’une cartouche filtrante avec une membrane en PTFE dotée de pores de 0,2 μm, est installé dans un boîtier étanche à la pression et peut être changé rapidement, à tout moment.
- Le filtre est également stérilisé automatiquement en ligne pendant le processus de stérilisation, qui est surveillé par le capteur de température PT-100.
Spécification
0.2μm pore size | |
Systec™ H-210 to H-1580 Autoclaves | |
PTFE |