Learn More
Hamilton™ Seringues Luer-Lock série 1000
Seringue de volume moyen étanche aux gaz.
Marque: Hamilton™ 85021
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulli Volume : 50 ml /lili Pour embases en métal ou Kel-F /lili Sans bride /li/ulSpécification
Non autoclavable | |
6,9 bar | |
1050 | |
50 ml |
Aiguille pour seringue | |
50deg;C | |
1/boîte | |
Luer-Lock |