Learn More
Hamilton™ Distributeur Terasaki
Ce distributeur multi-seringue distribue avec précision six échantillons simultanément jusqu’à 50 fois avec la presse d’un levier.
Marque:  Hamilton™ 201910
Code produit. 10251822
  • 1045.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulli Conçu pour le remplissage rapide des plaques HLA / Terasaki à 60 puits avec un espacement de puits de 6,35 mm /lili Utilise des aiguilles amovibles /lili Disponible en plusieurs volumes /li/ul
Spécification
Spécification
1/boîte
Distributeur Terasaki
50 μl