Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe avec embout Luer série 1000
Idéal pour la distribution de volumes de 100 μl à 100 ml.
Marque:  Hamilton™ 81414
Code produit. 10342692
  • 222.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Seringue de volume moyen étanche au gaz.
  • Embout Luer
  • Aiguille fixe
Spécification
Spécification
Non autoclavable
7,29 mm
Aiguille de seringue Gastight
115°C
10°C
2,5 ml
Embout Luer, fixe
Jauge personnalisée
10,3 mm
200 psig (13,8 bars)
1002
1/boîte
Produits personnalisés