Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe personnalisées série 1700
Version étanche aux gaz des seringues de la série 700 d’origine.
121.00€ - 2010.00€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11518024
|
Hamilton™
DS80008 |
10 μl | Gastight |
2010.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10595705
|
Hamilton™
201550 |
100 μl | Aiguille pour seringue |
221.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10194402
|
Hamilton™
81008 |
100 μl | Gastight |
184.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10491245
|
Hamilton™
80208 |
25 μl | Gastight |
294.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10281973
|
Hamilton™
202134 |
250 μl | Aiguille pour seringue |
121.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10201242
|
Hamilton™
81108 |
250 μl | Gastight |
260.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10234272
|
Hamilton™
82525 |
25 ml | Aiguille pour seringue |
323.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10175122
|
Hamilton™
80908 |
50 μl | Gastight |
213.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10349551
|
Hamilton™
202193 |
500 μl | Aiguille pour seringue |
133.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Idéales pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
- Plusieurs volumes, longueurs et jauges sont disponibles
Spécification
Non autoclavable | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe personnalisées série 1700