Learn More
Corning™ Synthemax™ II Dissolvable Microcarriers
Corning microcarriers are designed to simplify your scale-up processes.
Marque: Corning™ 7288
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stérile
- prêts à l’emploi
- Disponible dans des emballages de systèmes fermés à utiliser directement avec les bioréacteurs
- De plus, les microsupports sont traités en surface pour améliorer l’adhérence de cellules, optimiser le rendement et la viabilité des cellules.
- Homogénéité – Le matériau en polystyrène USP de classe VI fournit une plateforme homogène
- Performance – Les microsupports Corning sont proposés non traités ou avec les traitements de surface suivants
- Un substrat Corning Synthemax™ II crée une surface synthétique sur les microsupports pour l’expansion des cellules souches.
- Pour une utilisation avec les applications MSC et iPS/ES. (Sans origine animale)
- Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10−6
- Apyrogènes
- Disponible sous forme de solutions de système fermé
- Les microsupports Corning sont disponibles en flacons de 1 à 10 g, stériles et prêts à l’emploi. Ce format permet de sélectionner la quantité de billes à utiliser.
- Pendant la phase mature du développement des procédés et de la fabrication, un emballage à système fermé serait nécessaire pour maintenir la stérilité et faciliter le chargement des bioréacteurs.
Spécification
Applications MSC et iPS/ES | |
Synthemax™ II | |
Polystyrène USP classe VI |
Stérile | |
Microsupport | |
1 g |