Learn More
Syngene™ Transilluminateur UV 2530SL
Transilluminateur UV Syngene™ 2530SL pour l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV.
Marque: Syngene™ GX-2530SL-E
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface
- Pour une utilisation dans les systèmes Syngene™
- Longueur d’onde de 254/365 nm
Spécification
Fixe | |
Transilluminateur UV | |
230 W | |
335 x 310 x 100 mm | |
250 x 300 mm | |
230 V |
254/364 nm | |
Pour les systèmes G:Box | |
250 x 300 mm | |
230 V 50 Hz 230 W | |
Syngene 2530SL | |
50 Hz |