Learn More
Agilent BioTek Lecteur multimode hybride Synergy H1, IVD
Biotek Synergy H1 est un lecteur de microplaques multimode modulaire, doté d’optiques monochromateuses et d’optiques à filtre.Réservé à un usage diagnostique in vitro.
Marque: Agilent BioTek SH1M-SI
Description
Biotek Synergy H1 est un lecteur de microplaques multimode modulaire, doté d’optiques monochromateuses et d’optiques à filtre.La technologie hybride brevetée offre flexibilité et sensibilité dans un large éventail d’applications.La plate-forme modulaire permet la mise à niveau afin d’étendre les fonctionnalités à mesure que vos flux de travaux de laboratoire changent
Synergy H1 propose des monochromateurs à largeur de bande variable en continu pour la sélection des longueurs d’onde d’excitation et d’émission de fluorescence.La largeur de bande de fluorescence peut être réglée entre 9 et 50 nm, par incréments de 1 nm, ce qui permet aux utilisateurs d’optimiser entièrement les réglages du lecteur pour obtenir les meilleures performances de dosage par rapport aux systèmes à largeur de bande fixe.
Spécification
230 à 999 nm (incréments de 1 nm) | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
46,4 cm | |
18,3 in | |
96 puits : 11 s, 384 puits : 22 s | |
0 à 4 de dia. ext. | |
13 in | |
33 cm | |
Technologie hybride exclusive | |
2 pompes à seringues | |
130 W max. | |
Monochromateurs de 2,5 à 4 pM, filtres de fluorescence de 0,25 pM, monochromateur ATP de 20 amol, luminescence du filtre ATP de 10 amol, polarisation à fluorescence de 1,2 mP, Europium de 40 fM avec filtres, 1200 fM avec fluorescence en temps différé monos | |
< 55 lb | |
14,8 in | |
Plaques de 6 à 384 puits, Plaques de micro-volume Take3 | |
Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5, Gen5 Secure pour une conformité à la norme 21 CFR Part 11 (en option) | |
Point final, Kinetric, Balayage spectral, Balayage de la zone des puits |
Absorbance : ± 2 nm ; distributeur : ± 1 μl ou 2 % | |
0 à 20% | |
Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers | |
Incubation dans 4 zones à 45°C | |
Linéaire, orbitale, double orbitale | |
5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl | |
50/60 Hz | |
Fluorescence monochromatique ; absorbance monochromatique ; luminescence pleine lumière ; fluorescence en temps différé | |
H1M | |
Lecteur de microplaques multimode | |
± 0,1 % (CO2 et O2) | |
Monochromateur à intensité de fluorescence : 250 à 700 nm (option 900 nm), polarisation par fluorescence : 280 à 700 nm (option de 850 nm) | |
25 kg | |
37,5 cm | |
Photodiode, PMT | |
Flash au xénon |