Learn More
Agilent BioTek Lecteur multimode hybride Synergy H1, IVD
GREENER_CHOICE
Biotek Synergy H1 est un lecteur de microplaques multimode modulaire, doté d’optiques monochromateuses et d’optiques à filtre.Réservé à un usage diagnostique in vitro.
Marque:  Agilent BioTek SH1M2G-SI
Code produit. 17238069
  • sur devis / 1 unité
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Biotek Synergy H1 est un lecteur de microplaques multimode modulaire, doté d’optiques monochromateuses et d’optiques à filtre.La technologie hybride brevetée offre flexibilité et sensibilité dans un large éventail d’applications.La plate-forme modulaire permet la mise à niveau afin d’étendre les fonctionnalités à mesure que vos flux de travaux de laboratoire changent
Synergy H1 propose des monochromateurs à largeur de bande variable en continu pour la sélection des longueurs d’onde d’excitation et d’émission de fluorescence.La largeur de bande de fluorescence peut être réglée entre 9 et 50 nm, par incréments de 1 nm, ce qui permet aux utilisateurs d’optimiser entièrement les réglages du lecteur pour obtenir les meilleures performances de dosage par rapport aux systèmes à largeur de bande fixe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
230 à 999 nm (incréments de 1 nm)
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
46,4 cm
18,3 in
96 puits : 11 s, 384 puits : 22 s
0 à 4 de dia. ext.
13 in
33 cm
Technologie hybride exclusive
2 pompes à seringues
130 W max.
Monochromateurs de 2,5 à 4 pM, filtres de fluorescence de 0,25 pM, monochromateur ATP de 20 amol, luminescence du filtre ATP de 10 amol, polarisation à fluorescence de 1,2 mP, Europium de 40 fM avec filtres, 1200 fM avec fluorescence en temps différé monos
< 55 lb
14,8 in
Plaques de 6 à 384 puits, Plaques de micro-volume Take3
Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5, Gen5 Secure pour une conformité à la norme 21 CFR Part 11 (en option)
Point final, Kinetric, Balayage spectral, Balayage de la zone des puits
Absorbance : ± 2 nm ; distributeur : ± 1 μl ou 2 %
0 à 20%
Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers
Incubation dans 4 zones à 70°C
Linéaire, orbitale, double orbitale
5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl
50/60 Hz
Compatible avec le contrôleur de gaz ; fluorescence monochromatique à largeur de bande variable ; absorbance monochromatique ; luminescence pleine lumière ; fluorescence en temps différé
H1M2G
Lecteur de microplaques multimode
± 0,1 % (CO2 et O2)
Monochromateur à intensité de fluorescence : 250 à 700 nm (option 900 nm), polarisation par fluorescence : 280 à 700 nm (option de 850 nm)
25 kg
37,5 cm
Photodiode, PMT
Flash au xénon