Learn More
SymLine Tubes, FlexTube & FlexTube Pro
Les deux systèmes de tubes les plus flexibles et les plus adaptables pour l'élimination en toute sécurité des déchets liquides HPLC - des tubes en PTFE flexibles, extensibles, résistants aux produits chimiques, avec un grand rayon de courbure.
Marque: SymLine 106567
111.66 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
FlexTube | |
PTFE-EC | |
59,0551 in | |
Noir |
Symline FlexTube, GL25 (f), dia. int. = 14,3 - 14,8 mm, dia. ext. = 19,0 - 19,8 mm à extérieur et intérieur en spirale, en PTFE conducteur électrostatique, longueur 1 500 mm - flexible et adaptable | |
19,8 mm | |
1,5 m |